Learn More
Strontiumchlorid, wasserfrei, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10476-85-4 | Cl2Sr
96.50 CHF - 904.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 10476-85-4
Summenformel Cl2Sr
MDL-Nummer MFCD00011249
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11367208
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
016790.14
25 g
96.50 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11357208
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
016790.22
100 g
227.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11430490
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
016790.36
500 g
904.00 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Strontium chloride is widely used in fireworks for the source of red color. It is also used in dental and biological research. It is the precursor material to other compounds of strontium. It is used to prepare yellow strontium chromate, a corrosion inhibitor for aluminum. It is also employed in glass-making, sea water aquaria, and metallurgy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
10476-85-4
Cl2Sr
MFCD00011249
Spezifikation
1250°C
873°C
Pulver
Cl2Sr
Freely soluble in water. Very slightly soluble in ethanol and acetone.
1.65
3.052
Strontium Chloride
10476-85-4
99.5%, metal basis
MFCD00011249
158.53
Hygroskopisch
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Strontiumchlorid, wasserfrei, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals