Learn More
Strontiumchlorid, wasserfrei, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11367208
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Strontiumchlorid, wasserfrei, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367208
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11367208
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 016790.14
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10476-85-4 | Cl2Sr
Strontium chloride is widely used in fireworks for the source of red color. It is also used in dental and biological research. It is the precursor material to other compounds of strontium. It is used to prepare yellow strontium chromate, a corrosion inhibitor for aluminum. It is also employed in glass-making, sea water aquaria, and metallurgy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10476-85-4
Summenformel Cl2Sr
MDL-Nummer MFCD00011249
Spezifikation
Siedepunkt 1250°C
Chemischer Name oder Material Strontium Chloride
Schmelzpunkt 873°C
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.5%, metal basis
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water. Very slightly soluble in ethanol and acetone.
Formelmasse 158.53
Brechungsindex 1.65
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 3.052
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Strontium chloride, anhydrous
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Strontium chloride
Name des Produkts
Strontiumchlorid, wasserfrei, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >