Learn More
Strontiumcarbonat, reinst, SLR, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 100 g |
Formelmasse | 147.6182g/mol |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Strontiumcarbonat, reinst, SLR, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur