Learn More
Strontiumcarbonat, 97.5 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1633-05-2 | CO3Sr | 147.63 g/mol
40.25 CHF - 218.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1633-05-2 |
---|---|
Summenformel | CO3Sr |
Molekulargewicht (g/mol) | 147.63 |
MDL-Nummer | MFCD00011250 |
InChI-Schlüssel | LEDMRZGFZIAGGB-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | strontium carbonate, strontianite, carbonic acid, strontium salt 1:1, unii-41ypu4mmca, strontium carbonate srco3, ccris 3203, carbonic acid strontium salt 1:1, 41ypu4mmca, strontium, reference standard solution, strontiumcarbonate |
PubChem CID | 15407 |
IUPAC-Name | Strontium; Karbonat |
SMILES | [Sr++].[O-]C([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11397718
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033392.30 |
250 g |
40.25 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11307728
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033392.A1 |
1 kg |
65.95 CHF
1 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11317728
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033392.A7 |
5 kg |
218.00 CHF
5 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
As a catalyst, in radiation-resistant glass, in ceramic ferrites, and in pyrotechnicsUsed as a colorant in fireworks. It is also used in ceramics industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
1633-05-2 | |
147.63 | |
LEDMRZGFZIAGGB-UHFFFAOYSA-L | |
15407 | |
[Sr++].[O-]C([O-])=O |
CO3Sr | |
MFCD00011250 | |
strontium carbonate, strontianite, carbonic acid, strontium salt 1:1, unii-41ypu4mmca, strontium carbonate srco3, ccris 3203, carbonic acid strontium salt 1:1, 41ypu4mmca, strontium, reference standard solution, strontiumcarbonate | |
Strontium; Karbonat |
Spezifikation
Strontium carbonate | |
1633-05-2 | |
97.5% | |
MFCD00011250 | |
Practically insoluble in water. Soluble in acids and carbonated waterSoluble in ammonium chloride. Slightly soluble in ammonia and water. | |
[Sr++].[O-]C([O-])=O | |
147.63 | |
147.63 |
1100°C (decomposition) | |
Pulver | |
CO3Sr | |
strontium carbonate, strontianite, carbonic acid, strontium salt 1:1, unii-41ypu4mmca, strontium carbonate srco3, ccris 3203, carbonic acid strontium salt 1:1, 41ypu4mmca, strontium, reference standard solution, strontiumcarbonate | |
LEDMRZGFZIAGGB-UHFFFAOYSA-L | |
Strontium; Karbonat | |
15407 | |
3.7 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 216-643-7
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen