Learn More
Strontiumcarbonat, 97.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
As a catalyst, in radiation-resistant glass, in ceramic ferrites, and in pyrotechnicsUsed as a colorant in fireworks. It is also used in ceramics industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Strontium carbonate |
Schmelzpunkt | 1100°C (decomposition) |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 250 g |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% |
Löslichkeitsinformationen | Practically insoluble in water. Soluble in acids and carbonated waterSoluble in ammonium chloride. Slightly soluble in ammonia and water. |
Formelmasse | 147.63 |
Dichte | 3.7 |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
N21L043 | Analysenzertifikat | 24/02/2025 | 033392.A1,033392.A7,033392.30 |
X16K032 | Analysenzertifikat | 30/10/2024 | 033392.A1,033392.A7,033392.30 |
P01C004 | Analysenzertifikat | 15/04/2024 | 033392.A1,033392.A7,033392.30 |
Y28J033 | Analysenzertifikat | 05/12/2023 | 033392.A1,033392.A7,033392.30 |
X02J021 | Analysenzertifikat | 11/10/2023 | 033392.A1,033392.A7,033392.30 |