Learn More
Strontiumbromid, ultratrocken, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10476-81-0 | Br2Sr | 247.428 g/mol
97.50 CHF - 345.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10476-81-0 |
---|---|
Summenformel | Br2Sr |
Molekulargewicht (g/mol) | 247.428 |
MDL-Nummer | MFCD00049548 |
InChI-Schlüssel | YJPVTCSBVRMESK-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | acmc-20ajmt, strontium bromide srbr2, strontium 2+ ion dibromide |
PubChem CID | 5360351 |
IUPAC-Name | Strontium; Dibromid |
SMILES | [Br-].[Br-].[Sr+2] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11358567
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035717.03 |
1 g |
97.50 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11368567
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035717.06 |
5 g |
345.00 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
It is used as sedatives in medicine and analytical reagents, for facile synthesis of poly(phenylcarbyne), which is a precursor to diamond-like carbon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Ampulliert unter Argon
Chemische Identifikatoren
10476-81-0 | |
247.428 | |
YJPVTCSBVRMESK-UHFFFAOYSA-L | |
5360351 | |
[Br-].[Br-].[Sr+2] |
Br2Sr | |
MFCD00049548 | |
acmc-20ajmt, strontium bromide srbr2, strontium 2+ ion dibromide | |
Strontium; Dibromid |
Spezifikation
Strontium bromide | |
Ultra dry | |
Weiß | |
(Metallbasis) | |
SrBr2 | |
14,8837 | |
Soluble in water,carbinol,ethanol,amyl alcohol. Insoluble in ether. | |
[Br-].[Br-].[Sr+2] | |
247.428 | |
247.44 | |
Geruchsneutral | |
Hygroskopisch |
643°C | |
10476-81-0 | |
Pulver | |
Br2Sr | |
MFCD00049548 | |
acmc-20ajmt, strontium bromide srbr2, strontium 2+ ion dibromide | |
YJPVTCSBVRMESK-UHFFFAOYSA-L | |
Strontium; Dibromid | |
5360351 | |
99.995% | |
Ampulle | |
4.216 g/mL |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-969-5
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse WK8050000
missing translation for 'tsca' : Ja
missing translation for 'storageNote' :
- Ampulliert unter Argon
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen