Learn More
Strontiumbromid, ultratrocken, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11358567
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Strontiumbromid, ultratrocken, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358567
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 Gramm
5 Gramm
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Artikelnummer. 11358567
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 035717.03
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 10476-81-0 | Br2Sr | 247.428 g/mol
It is used as sedatives in medicine and analytical reagents, for facile synthesis of poly(phenylcarbyne), which is a precursor to diamond-like carbon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 10476-81-0
Summenformel Br2Sr
Molekulargewicht (g/mol) 247.428
MDL-Nummer MFCD00049548
InChI-Schlüssel YJPVTCSBVRMESK-UHFFFAOYSA-L
Synonym acmc-20ajmt, strontium bromide srbr2, strontium 2+ ion dibromide
PubChem CID 5360351
IUPAC-Name Strontium; Dibromid
SMILES [Br-].[Br-].[Sr+2]
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Strontium bromide
Schmelzpunkt 643°C
Namenshinweis Ultra dry
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel SrBr2
Merck Index 14,8837
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,carbinol,ethanol,amyl alcohol. Insoluble in ether.
Formelmasse 247.44
Reinheit (%) 99.995%
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Ampulle
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 4.216 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Strontiumbromid, ultratrocken, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado