Learn More
Strontiumbromid-Hexahydrat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7789-53-9 | Br2H12O6Sr | 355.518 g/mol
48.71 CHF - 143.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7789-53-9 |
---|---|
Summenformel | Br2H12O6Sr |
Molekulargewicht (g/mol) | 355.518 |
MDL-Nummer | MFCD00150361 |
InChI-Schlüssel | FLMJUJXBFKFYOZ-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | unii-7i32n2ud6w, strontium dibromide hexahydrate, strontium bromide, reagent, strontium 2+ hexahydrate dibromide, strontium 2+ ion hexahydrate dibromide |
PubChem CID | 165644 |
IUPAC-Name | Strontium; Dibromid; Hexahydrat |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Br-].[Br-].[Sr+2] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11324879
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
072105.22 |
100 g |
48.71 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11334879
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
072105.36 |
500 g |
143.00 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Strontium bromide hexahydrate is used in flares and also used in some pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
7789-53-9 | |
355.518 | |
FLMJUJXBFKFYOZ-UHFFFAOYSA-L | |
165644 | |
O.O.O.O.O.O.[Br-].[Br-].[Sr+2] |
Br2H12O6Sr | |
MFCD00150361 | |
unii-7i32n2ud6w, strontium dibromide hexahydrate, strontium bromide, reagent, strontium 2+ hexahydrate dibromide, strontium 2+ ion hexahydrate dibromide | |
Strontium; Dibromid; Hexahydrat |
Spezifikation
Strontium bromide hexahydrate | |
Kristallin | |
Br2H12O6Sr | |
unii-7i32n2ud6w, strontium dibromide hexahydrate, strontium bromide, reagent, strontium 2+ hexahydrate dibromide, strontium 2+ ion hexahydrate dibromide | |
FLMJUJXBFKFYOZ-UHFFFAOYSA-L | |
Strontium; Dibromid; Hexahydrat | |
165644 | |
Hygroskopisch |
7789-53-9 | |
95% | |
MFCD00150361 | |
Soluble in water,alcohol | |
O.O.O.O.O.O.[Br-].[Br-].[Sr+2] | |
355.518 | |
355.53 (247.44 Anhydrous) | |
2.386 g/mL |
Sicherheit und Handhabung
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-969-5
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse WK8225000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen