Learn More
Strontiumbromid-Hexahydrat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11324879
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Strontiumbromid-Hexahydrat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324879
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Artikelnummer. 11324879
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 072105.22
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7789-53-9 | Br2H12O6Sr | 355.518 g/mol
Strontium bromide hexahydrate is used in flares and also used in some pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-53-9
Summenformel Br2H12O6Sr
Molekulargewicht (g/mol) 355.518
MDL-Nummer MFCD00150361
InChI-Schlüssel FLMJUJXBFKFYOZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym unii-7i32n2ud6w, strontium dibromide hexahydrate, strontium bromide, reagent, strontium 2+ hexahydrate dibromide, strontium 2+ ion hexahydrate dibromide
PubChem CID 165644
IUPAC-Name Strontium; Dibromid; Hexahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.[Br-].[Br-].[Sr+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Strontium bromide hexahydrate
Physikalische Form Kristallin
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 95%
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol
Formelmasse 355.53 (247.44 Anhydrous)
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.386 g/mL
Name des Produkts
Strontiumbromid-Hexahydrat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >