Learn More
Strontiumbromid, wasserfrei, 99 % (Metallbasis ohne Ba), Ba 0.1 % max., Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10476-81-0 | Br2Sr | 247.428 g/mol
221.00 CHF - 835.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 10476-81-0
Summenformel Br2Sr
Molekulargewicht (g/mol) 247.428
MDL-Nummer MFCD00049548
InChI-Schlüssel YJPVTCSBVRMESK-UHFFFAOYSA-L
Synonym acmc-20ajmt, strontium bromide srbr2, strontium 2+ ion dibromide
PubChem CID 5360351
IUPAC-Name Strontium; Dibromid
SMILES [Br-].[Br-].[Sr+2]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11387208
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
016791.18
50 g
221.00 CHF
50 Gramm
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11377208
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
016791.30
250 g
835.00 CHF
250 Gramm
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Used as sedatives in medicine and analytical reagents, for facile synthesis of poly(phenylcarbyne), which is a precursor to diamond-like carbon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Strontiumbromid, wasserfrei, 99 % (Metallbasis ohne Ba), Ba 0.1 % max., Thermo Scientific Chemicals