Learn More
Strontiumbromid, wasserfrei, 99 % (Metallbasis ohne Ba), Ba 0.1 % max., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11387208
Zum Warenkorb hinzufügen
Strontiumbromid, wasserfrei, 99 % (Metallbasis ohne Ba), Ba 0.1 % max., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387208
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Artikelnummer. 11387208
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 016791.18
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10476-81-0 | Br2Sr | 247.428 g/mol
Used as sedatives in medicine and analytical reagents, for facile synthesis of poly(phenylcarbyne), which is a precursor to diamond-like carbon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10476-81-0
Summenformel Br2Sr
Molekulargewicht (g/mol) 247.428
MDL-Nummer MFCD00049548
InChI-Schlüssel YJPVTCSBVRMESK-UHFFFAOYSA-L
Synonym acmc-20ajmt, strontium bromide srbr2, strontium 2+ ion dibromide
PubChem CID 5360351
IUPAC-Name Strontium; Dibromid
SMILES [Br-].[Br-].[Sr+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Strontium bromide
Schmelzpunkt 643°C
Namenshinweis Anhydrous
Farbe Weiß
Physikalische Form granular
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Ba), Ba 0.1 % max.
Strukturformel SrBr2
Merck Index 14,8837
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,carbinol,ethanol,amyl alcohol. Insoluble in ether.
Formelmasse 247.44
Reinheit (%) 99%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 4.216 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN07K021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/02/2024 Catalog Number016791.30,016791.18
ChargennummerZ11J063 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/01/2024 Catalog Number016791.30,016791.18
ChargennummerN28I100 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number016791.30,016791.18
ChargennummerT24B056 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number016791.30,016791.18
ChargennummerA24R009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number016791.30,016791.18
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Strontium bromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Strontium bromide
Name des Produkts
Strontiumbromid, wasserfrei, 99 % (Metallbasis ohne Ba), Ba 0.1 % max., Thermo Scientific Chemicals >