Learn More
Corning™ Stripette™ serologische Einwegpipetten aus Polystyrol, Großpackung
Hergestellt aus optisch klarem Polystyrol für präzise Messungen. Corning™ Stripette™ Serologische Einweg-Pipetten aus Polystyrol in Großpackungen eignen sich optimal für die Handhabung von sterilen und nicht-sterilen Flüssigkeiten.
156.27 CHF - 244.00 CHF
Spezifikation
Genauigkeit | ±2 % |
---|---|
Material | Polystyrol |
Sterilität | Steril |
Skala | Ja |
Spitzenform | Undurchlässig |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Negative Graduierungen | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Negative Graduierungen | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10420672
![]() ![]() |
Corning™
4010 |
1 ml | 0,2 ml | Gelb |
244.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 27-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10574712
![]() ![]() |
Corning™
4020 |
2 ml | 0,2 ml | Grün |
235.63 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 27-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10275471
![]() ![]() |
Corning™
4100 |
10 ml | 3 ml | Orange |
223.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10633053
![]() ![]() |
Corning™
4250 |
25 ml | 10 ml | Rot |
158.93 CHF
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10534961
![]() ![]() |
Corning™
4500 |
50 ml | 10 ml | Violett |
156.27 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10758782
![]() ![]() |
Corning™
4050 |
5 ml | 2.5 ml | Blau |
212.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Die sterilen Pipetten sind zur einfacheren Volumenablesung und schnellen Größenbestimmung mit farbcodierten Streifen versehen
- Der einzigartige farbkodierte Vergrößerungsstreifen erleichtert das Erkennen des Meniskus
- Steril und zertifiziert pyrogenfrei und DNase-/RNase-frei
- Genauigkeit innerhalb ±2 % bei vollem Volumen
- Kalibriert auf Volumenabgabe (TD-EX 20 °C) des Inhalts mit Blowout
- Bidirektionale Graduierungen lassen die Wahl zwischen aufsteigender und absteigender Skalierung
- Negative Graduierungen auf den 1, 2, 5, 10, 25 und 50 ml-Stripetten schaffen zusätzliches Arbeitsvolumen
- 100 ml-Stripetten gewährleisten den sicheren und einfachen Transfer großer Flüssigkeitsvolumen, wodurch auf den Einsatz von Messzylindern und anderen Flüssigkeitsbehältern verzichtet werden kann
- Die zylindrische Antitropf-Spitze bei den Größen 25, 50 und 100 ml verringert versehentliches Tropfen und gewährleistet eine genaue Volumenabgabe
- Die Größe 10 ml eignet sich dank ihrer breiten Spitze für den Umgang mit viskosen Flüssigkeiten
Spezifikation
±2 % | |
Steril | |
Undurchlässig | |
Serologische Pipette |
Polystyrol | |
Ja | |
Großpackung | |
Ja |