Learn More
Corning™ Stripette™ serologische Einwegpipetten aus Polystyrol, Großpackung
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Hergestellt aus optisch klarem Polystyrol für präzise Messungen. Corning™ Stripette™ Serologische Einweg-Pipetten aus Polystyrol in Großpackungen eignen sich optimal für die Handhabung von sterilen und nicht-sterilen Flüssigkeiten.
Marke:  Corning™ 4050
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10758782
  • 212.00 CHF / 500 Stück
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die sterilen Pipetten sind zur einfacheren Volumenablesung und schnellen Größenbestimmung mit farbcodierten Streifen versehen
  • Der einzigartige farbkodierte Vergrößerungsstreifen erleichtert das Erkennen des Meniskus
  • Steril und zertifiziert pyrogenfrei und DNase-/RNase-frei
  • Genauigkeit innerhalb ±2 % bei vollem Volumen
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD-EX 20 °C) des Inhalts mit Blowout
  • Bidirektionale Graduierungen lassen die Wahl zwischen aufsteigender und absteigender Skalierung
  • Negative Graduierungen auf den 1, 2, 5, 10, 25 und 50 ml-Stripetten schaffen zusätzliches Arbeitsvolumen
  • 100 ml-Stripetten gewährleisten den sicheren und einfachen Transfer großer Flüssigkeitsvolumen, wodurch auf den Einsatz von Messzylindern und anderen Flüssigkeitsbehältern verzichtet werden kann
  • Die zylindrische Antitropf-Spitze bei den Größen 25, 50 und 100 ml verringert versehentliches Tropfen und gewährleistet eine genaue Volumenabgabe
  • Die Größe 10 ml eignet sich dank ihrer breiten Spitze für den Umgang mit viskosen Flüssigkeiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
±2 %
Polystyrol
Ja
13.7 Zoll
Undurchlässig
0,16 oz.
5 ml
Serologische Pipette
Pyrogenfrei, DNase- und RNase-frei
Steril
0.1 ml
2.5 ml
Großpackung
Blau
34.8 cm
Ja
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer01725048 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum25/05/2025 Catalog Number4050
Chargennummer01725003 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum07/05/2025 Catalog Number4050
Chargennummer33924001 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum13/03/2025 Catalog Number4050
Chargennummer25024001 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum08/01/2025 Catalog Number4050
Chargennummer21724020 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum16/11/2024 Catalog Number4050
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Stripette™ serologische Einwegpipetten aus Polystyrol, Großpackung > Normal; 5 ml; Großbeutel; 500 St./Karton