Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™XT 4Flow™ Spin-Säulen-Kit mit hoher Kapazität
Strep-Tactin™XT 4Flow™ Spin-Säulen-Kit mit hoher Kapazität für die schnelle Aufreinigung von Strep-tag™II- und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen.
Marke: IBA Lifesciences 2-5151-000
Beschreibung
- Das Strep-Tactin™ XT 4Flow™ Spin-Säulen-Kit mit hoher Kapazität eignet sich hervorragend für die schnelle Aufreinigung von Strep-tag™II- und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen aus mehreren kleinen Proben parallel.
- Das Kit enthält:
- Waschpuffer
- Elutionspuffer
- Strep-Tactin™XT 4Flow™ Hochleistungsharz (50 % Suspension)
- Leere Spin-Säulen (40 Säulen)
- Die Spin-Säulen sind nicht mit Harz vorgefüllt, um eine kundenspezifische Anwendung und eigenes experimentelles Design zu ermöglichen.
- Wenn die Spin-Säulen z. B. mit 100 μl Strep-Tactin™XT 4Flow™ Hochleistungsharz (50 μl Säulenbettvolumen) gefüllt sind, können bis zu 600 μg Protein gereinigt werden.
- Die Fritte (Maschenweite 10 μm) im unteren Teil der leeren Spin-Säulen stellen sicher, dass das Harz in der Spin-Säule verbleibt, während die Probe oder der Puffer während des Zentrifugationsprozesses schnell durchfließt.
- Die Spin-Säulen sind mit konventionellen 1,5 ml- oder 2,0 ml-Reaktionsröhrchen kompatibel.
- Das maximale Füllvolumen beträgt 700 μl.
Spezifikation
600 μg/50 μl Harzbett | |
Proteinreinigung | |
Max. 700 μl |
4 % Agarose, vernetzt | |
1 Kit | |
Affinität, Agaroseharz |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Nur für Forschungszwecke.