Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™XT 4Flow™ Column
Schwerkraftflusssäule zur Reinigung von Strep-tag™II oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen
87.85 CHF - 489.00 CHF
Spezifikation
Matrix | 4 % Agarose, vernetzt |
---|---|
Partikelgröße | 50 bis 150 μm |
Ziel | Twin-Strep-tag™ und Strep-tag™II |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16694714
|
IBA Lifesciences
2-5011-005 |
5 x 0,2 ml |
213.00 CHF
1 Set |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
16604724
|
IBA Lifesciences
2-5012-001 |
1 ml |
87.85 CHF
1 Set |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
16614724
|
IBA Lifesciences
2-5013-001 |
5 mL |
356.00 CHF
1 Set |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
16624724
|
IBA Lifesciences
2-5014-001 |
10 ml |
489.00 CHF
1 Set |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
- Strep-Tactin™XT 4Flow™ Säulen enthalten eine 4%ige Agarose mit der Streptavidin-Variante Strep-Tactin™XT, die sich für die Aufreinigung von Strep-tag™II oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen über Schwerkraftfluss eignet.
- Aufgrund des breiten pH-Wert-Spektrums, ausgezeichneter Druckstabilität, hervorragender Target-Reinheit (>95 %) und der höchsten Bindungsaffinität wird das Harz für alle Proteinklassen empfohlen, insbesondere für Proteine in geringer Menge oder mit schwierigen Anforderungen.
- Die niedrig konzentrierte Agarose ermöglicht das einfache Anhaften größerer Proteine in der stationären Phase, wodurch sie sich besonders für die Aufreinigung von Targets hoher Molekülmasse eignet.
- Darüber hinaus ermöglicht Strep-Tactin™XT 4Flow™ die Anwendung von Vergällungsmitteln wie Harnstoff.
- Um die Wartezeit während der Proben- und Pufferaufbringung zu verkürzen, wird die Verwendung der Aufbringungshilfe WET FRED empfohlen.
Spezifikation
4 % Agarose, vernetzt | |
50 bis 150 μm | |
Twin-Strep-tag™ und Strep-tag™II |
For Research Use Only.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IBA Lifesciences Strep-Tactin™XT 4Flow™ Column