Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™XT 4Flow™ Column
Schwerkraftflusssäule zur Reinigung von Strep-tag™II oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen
Marke:  IBA Lifesciences 2-5013-001
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16614724
  • 356.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 15-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Strep-Tactin™XT 4Flow™ Säulen enthalten eine 4%ige Agarose mit der Streptavidin-Variante Strep-Tactin™XT, die sich für die Aufreinigung von Strep-tag™II oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen über Schwerkraftfluss eignet.
  • Aufgrund des breiten pH-Wert-Spektrums, ausgezeichneter Druckstabilität, hervorragender Target-Reinheit (>95 %) und der höchsten Bindungsaffinität wird das Harz für alle Proteinklassen empfohlen, insbesondere für Proteine in geringer Menge oder mit schwierigen Anforderungen.
  • Die niedrig konzentrierte Agarose ermöglicht das einfache Anhaften größerer Proteine in der stationären Phase, wodurch sie sich besonders für die Aufreinigung von Targets hoher Molekülmasse eignet.
  • Darüber hinaus ermöglicht Strep-Tactin™XT 4Flow™ die Anwendung von Vergällungsmitteln wie Harnstoff.
  • Um die Wartezeit während der Proben- und Pufferaufbringung zu verkürzen, wird die Verwendung der Aufbringungshilfe WET FRED empfohlen.
Spezifikation
Spezifikation
4 % Agarose, vernetzt
5 mL
Vorverpackte Schwerkraft-Durchflusssäule
50 bis 150 μm
Twin-Strep-tag™ und Strep-tag™II
Name des Produkts
IBA Lifesciences Strep-Tactin™XT 4Flow™ Column > Menge:5 mL