Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ PE oder APC
GREENER_CHOICE
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ APC für MHC I Streptamer™ ist für die Färbung/FACS-Isolierung antigenspezifischer zytotoxischer T-Zellen (CD8) bestimmt.
361.00 CHF - 519.00 CHF
Spezifikation
Menge 50 Tests
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Marker oder Farbstoff Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Marker oder Farbstoff Preis Menge & Verfügbarkeit  
15653888
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
IBA Lifesciences
6-5000-001
PE-Konjugat
519.00 CHF
50 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15663888
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
IBA Lifesciences
6-5010-001
APC-Konjugat
361.00 CHF
50 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Strep-Tactin™, konjugiert mit R-Phycoerythrin (PE) oder Allophycocyanin (APC), eignet sich für das Färben oder Isolieren von antigenspezifischen zytotoxischen T-Zellen (MHC I Streptamer™) oder oberflächenmarkerspezifischen Zellen (Fab-TACS™/Nano-TACS™) auf Basis ™ der IBAs Strep-Tag-Technologie.
  • Um bestimmte Zellen zu erreichen, werden zusätzlich zu fluoreszierenden Strep-Tactin MHC I-Komplexe, Fab-Fragmente mit geringer Affinität oder zu einem Twin-Strep-Tag (MHC I-STREPs, Fab-Streps oder Nano-Streps) fusionierte Nanokörper™benötigt.
  • Strep-Tactin™ Multimerzes MHC I-Streps oder Fab-/Nano-Streps, die eine stabile Bindung an Zellen gewährleisten.
  • Die entstehenden Fluoreszenzkomplexe können zur Färbung von Zellen verwendet werden, die spezifisch für das jeweilige Peptid-geladene MHC I-Molekül oder für einen ausgewählten Oberflächenmarker sind.
  • Die Zugabe von Biotin kehrt die Multimerisierung um und bewirkt die Dissoziation von MHC I-Streps oder Fab-/Nano-Streps von der Zelloberfläche.
  • Durch die vollständige Entfernung aller Kennzeichnungsreagenzien bleibt die gesamte’ biologische Aktivität der Zellen erhalten.
Spezifikation
Spezifikation
50 Tests
Dokumentation
Product Certifications
For Research Use Only.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ PE oder APC