Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ PE oder APC
GREENER_CHOICE
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ APC für MHC I Streptamer™ ist für die Färbung/FACS-Isolierung antigenspezifischer zytotoxischer T-Zellen (CD8) bestimmt.
Marke:  IBA Lifesciences 6-5010-001
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15663888
  • 361.00 CHF / 50 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Strep-Tactin™, konjugiert mit R-Phycoerythrin (PE) oder Allophycocyanin (APC), eignet sich für das Färben oder Isolieren von antigenspezifischen zytotoxischen T-Zellen (MHC I Streptamer™) oder oberflächenmarkerspezifischen Zellen (Fab-TACS™/Nano-TACS™) auf Basis ™ der IBAs Strep-Tag-Technologie.
  • Um bestimmte Zellen zu erreichen, werden zusätzlich zu fluoreszierenden Strep-Tactin MHC I-Komplexe, Fab-Fragmente mit geringer Affinität oder zu einem Twin-Strep-Tag (MHC I-STREPs, Fab-Streps oder Nano-Streps) fusionierte Nanokörper™benötigt.
  • Strep-Tactin™ Multimerzes MHC I-Streps oder Fab-/Nano-Streps, die eine stabile Bindung an Zellen gewährleisten.
  • Die entstehenden Fluoreszenzkomplexe können zur Färbung von Zellen verwendet werden, die spezifisch für das jeweilige Peptid-geladene MHC I-Molekül oder für einen ausgewählten Oberflächenmarker sind.
  • Die Zugabe von Biotin kehrt die Multimerisierung um und bewirkt die Dissoziation von MHC I-Streps oder Fab-/Nano-Streps von der Zelloberfläche.
  • Durch die vollständige Entfernung aller Kennzeichnungsreagenzien bleibt die gesamte’ biologische Aktivität der Zellen erhalten.
Spezifikation
Spezifikation
50 Tests von 1 bis 2 x 106 Zellen
50 Tests
APC-Konjugat
Dokumentation
Manuals
Methods & Protocols
Produktzertifizierungen
Name des Produkts
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ PE oder APC > Konjugat: APC-Konjugat