Learn More
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12698247
|
IBA Lifesciences
2-1502-001 |
HRP-Konjugat |
222.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12806516
|
IBA Lifesciences
2-1503-001 |
AP-Konjugat | N/A | |||||||
Beschreibung
- Die Streptavidin-Variante Strep-Tactin™ ist als Konjugat mit Meerrettich-Peroxidase (HRP) oder mit alkalischer Phosphatase (AP) für den schnellen und gezielten Nachweis von N-terminal, C-terminal oder intern markierten Strep-tag™II oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen erhältlich, die auf eine Blotting-Membran transferiert oder in einer Mikrotiterplatte aufgefangen wurden.
- Beide Konjugate eignen sich für chromogene Reaktionen, während Strep-Tactin™ HRP auch für Chemilumineszenzreaktionen geeignet ist.
- Je nach Wirtsorganismus können Proteinextrakte kleine Mengen biotinylierter Proteine enthalten, z. B. das Biotin-Carboxyl-Trägerprotein (BCCP, 22 kDa) von E. coli.
- Der Biotin Blockierungspuffer wird für die Blockierung solcher biotinylierten Proteine auf Western Blots vor dem Nachweis von Strep-tag™II oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen mit Strep-Tactin™ HRP empfohlen, um den Nachweis von falsch positiven Banden zu verhindern.
- Zu diesem Zweck enthält der Biotin Blockierungspuffer das tetramere Biotin-Bindungsprotein Avidin, das selektiv biotinylierte Proteine bindet.
Nur für Forschungszwecke.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ Konjugat