Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ Konjugat
Strep-Tactin™ Konjugate zum Nachweis von Strep-tag™II und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen
Marke: IBA Lifesciences 2-1502-001
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Streptavidin-Variante Strep-Tactin™ ist als Konjugat mit Meerrettich-Peroxidase (HRP) oder mit alkalischer Phosphatase (AP) für den schnellen und gezielten Nachweis von N-terminal, C-terminal oder intern markierten Strep-tag™II oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen erhältlich, die auf eine Blotting-Membran transferiert oder in einer Mikrotiterplatte aufgefangen wurden.
- Beide Konjugate eignen sich für chromogene Reaktionen, während Strep-Tactin™ HRP auch für Chemilumineszenzreaktionen geeignet ist.
- Je nach Wirtsorganismus können Proteinextrakte kleine Mengen biotinylierter Proteine enthalten, z. B. das Biotin-Carboxyl-Trägerprotein (BCCP, 22 kDa) von E. coli.
- Der Biotin Blockierungspuffer wird für die Blockierung solcher biotinylierten Proteine auf Western Blots vor dem Nachweis von Strep-tag™II oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen mit Strep-Tactin™ HRP empfohlen, um den Nachweis von falsch positiven Banden zu verhindern.
- Zu diesem Zweck enthält der Biotin Blockierungspuffer das tetramere Biotin-Bindungsprotein Avidin, das selektiv biotinylierte Proteine bindet.
Spezifikation
4 °C | |
HRP-Konjugat |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ Konjugat > Konjugat: HRP-Konjugat
Nur für Forschungszwecke.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur