Learn More
Gosselin™ Gerade Probenbehälter mit grüner Kappe
CORNING GoSSELIN™ gerader Behälter, Probenfläschchen, PP sind in verschiedenen Größen und Mengen erhältlich und sind steril und nicht-steril erhältlich.
Marke: Gosselin™ TP53C-014
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Durchsichtiges und bruchfestes Polypropylen (PP)
- In verschiedenen Größen und Mengen erhältlich
- Farbcodierte Schraubverschlüsse
Spezifikation
Probenbehälter | |
Polypropylen | |
Unsteril | |
Grün | |
Klar | |
264/Karton |
Ja | |
Gerade | |
180 mL | |
Schraubverschluss | |
Ohne Beschriftung | |
264/Packung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gosselin™ Gerade Probenbehälter mit grüner Kappe > 180 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur