Learn More
Gosselin™ Gosselin™ gerader Polypropylenbehälter mit Schraubverschluss
Artikelnummer. 15438844
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
40 mL
125 mL
180 mL
Sterilität:
Steril
Unsteril
Verschlussfarbe:
Blau
Rot
Weiß
Höhe (metrisch):
70 mm
72 mm
74 mm
102 mm
Mit auslaufsicherem Polyethylenverschluss. Der Corning™ Gosselin™ gerade Polypropylenbehälter mit Schraubverschluss hat eine große Öffnung, sodass Sie viel Platz bei der Sammlung von Proben haben.
Entwickelt für die Probennahme und -lagerung und den Transport zum Labor.
  • Kappe aus Polyethylen
  • Auslaufsicherer Schraubverschluss
  • Sterile oder unsterile Ausführungen erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 180 mL
Farbe Durchsichtig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Probennahme
Material Polypropylen
Anzahl pro Packung 264/Packung
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Weiß
Closure Included Ja
Graduated Nein
Form Zylindrisch
Höhe (metrisch) 102 mm
Produkttyp Probenbehälter
Verschlussmaterial LDPE
Durchmesser (metrisch) 52 mm
Verschlusstyp Schraubkappe