Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Gerader Adapter mit NS-Absperrhahn
40.00 CHF - 46.00 CHF
Spezifikation
Typ Gerader Adapter mit NS-Absperrhahn
Material Duran Glas
Mehr Spezifikationen ansehen
Products 4
Product Code Brand Standard-Konusverbindung Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Standard-Konusverbindung Price Quantity & Availability  
11856104
missing translation for 'viewDocuments'
Lenz Laborglasinstrumente™
05097001
NS 14/23
40.00 CHF
1 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 25-07-2025
Add to basket
11846124
missing translation for 'viewDocuments'
Lenz Laborglasinstrumente™
05097002
NS 19/26
43.00 CHF
1 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 04-08-2025
Add to basket
11896204
missing translation for 'viewDocuments'
Lenz Laborglasinstrumente™
05097003
NS 24/29
45.00 CHF
1 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 17-07-2025
Add to basket
11826124
missing translation for 'viewDocuments'
Lenz Laborglasinstrumente™
05097004
NS 29/32
46.00 CHF
1 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 21-07-2025
Add to basket
Description
Description
  • Mit NS-Kern und gerader oder gebogener Schlaucholive (90°). Mit oder ohne NS-Hahn mit massivem Glasküken, Bohrung: 2,5mm, hergestellt aus DURAN™- Rohr.
  • 4 Ausführungen:
  • Mit NS-Kern und gerader Schlaucholive
  • Mit NS-Kern und gebogener Schlaucholive
  • Mit NS-Kern, NS-Hahn und gerader Schlaucholive
  • Mit NS-Kern, NS-Hahn und gebogener Schlaucholive
  • Kern: 14/23 NS
  • Ausführung: gerade
  • Hahn: Ja
Specifications
Specifications
Gerader Adapter mit NS-Absperrhahn
Duran Glas
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Lenz Laborglasinstrumente™ Gerader Adapter mit NS-Absperrhahn