Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Gerader Adapter mit NS-Absperrhahn
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05097002
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11846124
  • 43.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit NS-Kern und gerader oder gebogener Schlaucholive (90°). Mit oder ohne NS-Hahn mit massivem Glasküken, Bohrung: 2,5mm, hergestellt aus DURAN™- Rohr.
4 Ausführungen:
Mit NS-Kern und gerader Schlaucholive
Mit NS-Kern und gebogener Schlaucholive
Mit NS-Kern, NS-Hahn und gerader Schlaucholive
Mit NS-Kern, NS-Hahn und gebogener Schlaucholive
Kern: 14/23 NS
Ausführung: gerade
Hahn: Ja
Spezifikation
Spezifikation
Gerader Adapter mit NS-Absperrhahn
Duran Glas
NS 19/26