Learn More
Lenz Laborglasintrumente Absperrhähne, gerade Bohrung, mit Stopfen aus PTFE
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
85.00 CHF - 297.00 CHF
Produktcode | Marke | Stopfenöffnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Stopfenöffnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10180531
|
Lenz Laborglasintrumente
02161402 |
2.5 mm |
297.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 25-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10313361
|
Lenz Laborglasintrumente
02162106 |
6 mm |
85.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10222331
|
Lenz Laborglasintrumente
02162910 |
10 mm |
186.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Gemäß DIN 12541-1
- Mit PTFE-Stopfen und Halteeinrichtung mit Gewinde
- Eine gerade Bohrung
- Material: Borosilikatglas 3.3
- Undichtigkeitsrate gemäß DIN 12540-1
Spezifikation
1-Wege-Absperrhahn | |
PTFE |