Learn More
Lenz Laborglasintrumente Absperrhähne, gerade Bohrung, mit Stopfen aus PTFE
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 02161402
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gemäß DIN 12541-1
- Mit PTFE-Stopfen und Halteeinrichtung mit Gewinde
- Eine gerade Bohrung
- Material: Borosilikatglas 3.3
- Undichtigkeitsrate gemäß DIN 12540-1
Spezifikation
2.5 mm | |
1-Wege-Absperrhahn | |
PTFE |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente Absperrhähne, gerade Bohrung, mit Stopfen aus PTFE > 2,5 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur