Learn More
Lenz Laborglasintrumente Absperrhähne, gerade Bohrung, mit Stopfen aus PTFE
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 02162910
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10222331
  • 186.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Gemäß DIN 12541-1
  • Mit PTFE-Stopfen und Halteeinrichtung mit Gewinde
  • Eine gerade Bohrung
  • Material: Borosilikatglas 3.3
  • Undichtigkeitsrate gemäß DIN 12540-1
Spezifikation
Spezifikation
10 mm
1-Wege-Absperrhahn
PTFE
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente Absperrhähne, gerade Bohrung, mit Stopfen aus PTFE > 10 mm