Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ roter Einweg PharmaScoop™
BIOPHARMA
Kann direkt aus dem Beutel verwendet werden, ohne dass eine kostenintensive Reinigung erforderlich ist. Sampling Systems™ SteriWare™ roter Einweg PharmaScoop™ ist ideal für die Probenahme und das Dispensieren von Pulvern und Granulaten.
Marke:  Sampling Systems™ 8045R-500S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17418883
  • 275.00 CHF / 50 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
  • Einzeln verpackt in einer ultra-starker Verpackung mit leicht zu öffnendem Design
  • Hergestellt aus FDA-, EC 1935/2004- und EU 10/2011-konformen Materialien
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Große Auswahl an verschiedenen Größen erhältlich
  • Für eine gute Herstellungspraxis (GMP), um den Kontakt mit dem Produkt so gut wie möglich zu vermeiden
  • Der ergonomische Griff ist hoch oben auf der Schaufel positioniert
  • Keine Kreuzkontamination
  • Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
Einwegschaufel
Einzeln verpackt
Ja
Rot
Polystyrol
500 ml
Steril
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer120323 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/04/2025 Catalog Number8045R-500S
Chargennummer120321 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/12/2024 Catalog Number8045R-500S
Chargennummer119717 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/10/2024 Catalog Number8045R-500S
Chargennummer119272 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/10/2024 Catalog Number8045R-500S
Chargennummer118766 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/07/2024 Catalog Number8045R-500S
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ SteriWare™ roter Einweg PharmaScoop™ > dimCapacityMetric: 500 ml