Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Lebensmittelschaufeln
Zur Probenahme von Pulvern, Granulaten und Pasten. Die Buerkle™ SteriPlast™ Lebensmittelschaufeln werden durch Gammabestrahlung sterilisiert.
Marke: Buerkle™ 5378-3015
40.11 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die Verwendung von blauen Werkzeugen trägt somit dazu bei, die Anforderungen der HACCP-Gefahrenanalyse und -bewertung in Bezug auf Fremdkörper zu erfüllen
- Dies ist ein wichtiges Kriterium in der Lebensmittelverarbeitung und -produktion sowie in der Futtermittel- und Pharmaindustrie
- Kann als Teil des HACCP/IFS-Fremdobjektmanagements verwendet werden
- Einzeln verpackt für den Einmalgebrauch
- Produktion, Montage und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7
- Kann von Farbscannern erkannt werden
Compliance
Lebensmittelanforderungen der EU
Spezifikation
Messlöffel für Lebensmittel | |
Nicht autoklavierbar | |
Ja | |
Blau | |
11.02 Zoll |
Polystyrol | |
500 mL | |
Steril | |
Probenahme bei Pulvern, Granulaten und Pasten | |
280 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ SteriPlast™ Lebensmittelschaufeln > Länge: 280 mm (11.02 in.); 500 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur