Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ weißer Einweg PharmaScoop™ aus PP
Kann direkt aus dem Beutel verwendet werden, ohne dass eine kostenintensive Reinigung erforderlich ist. Sampling Systems™ SteriWare™ weißer Einweg PharmaScoop™ aus PP ist ideal für die Probenahme und das Dispensieren von Pulvern und Granulaten.
112.00 CHF - 256.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Einwegschaufel |
---|---|
Material | Polypropylen |
Enthält | Einzeln verpackt |
Einwegprodukt | Ja |
Farbe | Weiß |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17427833
![]() |
Sampling Systems™
8045P-1000 |
1.000 ml | Unsteril |
112.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17448873
![]() |
Sampling Systems™
8045P-500 |
500 ml | Unsteril |
172.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17458873
![]() |
Sampling Systems™
8045P-500S |
500 ml | Steril |
256.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15899431
![]() |
Sampling Systems™
8045P-60 |
60 mL | Unsteril |
142.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
- Einzeln verpackt in einer ultra-starker Verpackung mit leicht zu öffnendem Design
- Hergestellt aus FDA-, EC 1935/2004- und EU 10/2011-konformen Materialien
- BSE/TSE-frei
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
- Große Auswahl an verschiedenen Größen erhältlich
- Für eine gute Herstellungspraxis (GMP), um den Kontakt mit dem Produkt so gut wie möglich zu vermeiden
- Der ergonomische Griff ist hoch oben auf der Schaufel positioniert
- Keine Kreuzkontamination
- Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Einwegschaufel | |
Einzeln verpackt | |
Weiß |
Polypropylen | |
Ja |