Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ weißer Einweg PharmaScoop™ aus PP
BIOPHARMA
Kann direkt aus dem Beutel verwendet werden, ohne dass eine kostenintensive Reinigung erforderlich ist. Sampling Systems™ SteriWare™ weißer Einweg PharmaScoop™ aus PP ist ideal für die Probenahme und das Dispensieren von Pulvern und Granulaten.
Marke:  Sampling Systems™ 8045P-1000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17427833
  • 112.00 CHF / 25 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Beschreibung
  • Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
  • Einzeln verpackt in einer ultra-starker Verpackung mit leicht zu öffnendem Design
  • Hergestellt aus FDA-, EC 1935/2004- und EU 10/2011-konformen Materialien
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Große Auswahl an verschiedenen Größen erhältlich
  • Für eine gute Herstellungspraxis (GMP), um den Kontakt mit dem Produkt so gut wie möglich zu vermeiden
  • Der ergonomische Griff ist hoch oben auf der Schaufel positioniert
  • Keine Kreuzkontamination
  • Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
Einwegschaufel
Einzeln verpackt
Ja
Weiß
Polypropylen
1.000 ml
Unsteril
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer120298 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/02/2025 Catalog Number8045P-1000
Chargennummer120296 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum27/01/2025 Catalog Number8045P-1000
Chargennummer120296 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum21/11/2024 Catalog Number8045P-1000
Chargennummer118549 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/11/2024 Catalog Number8045P-1000
Chargennummer119958 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum07/10/2024 Catalog Number8045P-1000
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ SteriWare™ weißer Einweg PharmaScoop™ aus PP > dimCapacityMetric: 1000 ml