Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg ViscoThief
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg ViscoThief ist ein Einweg-Probenehmer, der für die Verwendung mit viskosen Materialien wie Cremes, Ölen und Honig entwickelt wurde.
Marke: Sampling Systems™ 8055H-1500S
Beschreibung
- In einem Reinraum der Klasse 100,000 montiert und verpackt
- Einzeln verpackt
- Hergestellt aus FDA, EC 1935/2004 und EU 10/2011 konforme Materialien
- BSE/TSE-frei
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
- Bei Erreichen der erforderlichen Tiefe den Griff nach oben ziehen
- Je weiter der Griff gezogen wird, desto größer ist das Probenvolumen
- Den Griff nach unten drücken, um die Probe zu entfernen
- Keine Kreuzkontamination
- Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Probenehmer für Flüssigkeiten | |
Einzeln verpackt | |
Ja | |
21 mm |
HDPE | |
300 ml | |
Steril | |
1.500 mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
119755 | Konformitätsbescheinigung | 28/08/2024 | 8055H-1500S |
118443 | Konformitätsbescheinigung | 03/06/2024 | 8055H-1500S |
110617 | Konformitätsbescheinigung | 16/01/2024 | 8055H-1500S |
109772 | Konformitätsbescheinigung | 19/06/2023 | 8055H-1500S |
108701 | Konformitätsbescheinigung | 30/03/2023 | 8055H-1500S |