Learn More
Buerkle™ HDPE ViscoDispo Einweg-Probenehmer
Mit dem HDPE ViscoDispo Einweg-Probenehmer können hochviskose Medien mit einer Viskosität von bis zu 100.000 mPas beprobt werden. Der ergonomisch geformte Griff und die sehr stabile Zugstange erleichtern das Ansaugen auch von zähflüssigen Substanzen.
Marke: Buerkle™ 5393-3321
183.53 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit dem Einweg-Probenehmer ViscoDispo können hochviskose Medien mit einer Viskosität von bis zu 100.000 mPas beprobt werden. Der ergonomisch geformte Griff und die sehr stabile Zugstange erleichtern das Ansaugen auch von zähflüssigen Substanzen.
- Ergonomischer Handgriff
- Dichtungslos
- HDPE
- Reinraumgefertigt, einzeln verpackt
- Optional gammastrahlensterilisiert
- Öffnungsdurchmesser 10 mm
- Ø 21 mm
Spezifikation
ViscoDispo Probenehmer | |
Einzeln verpackt | |
100 mL | |
Steril | |
21 mm | |
21 mm |
HDPE | |
ergonomisch | |
Ja | |
Flüssigkeiten, Schüttgut und viskose Medien, Lebensmittel | |
500 mm |
Videos
-
Buerkle Disposable samplers LiquiDispo and ViscoDispo
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
251550 | Konformitätsbescheinigung | 23/04/2025 | 5393-3321 |
250644 | Konformitätsbescheinigung | 11/03/2025 | 5393-3321 |
243599 | Konformitätsbescheinigung | 07/10/2024 | 5393-3321 |
243373 | Konformitätsbescheinigung | 04/09/2024 | 5393-3321 |
242184 | Konformitätsbescheinigung | 24/06/2024 | 5393-3321 |