Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Probenlöffel
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Probenlöffel sind eine Reihe kostengünstiger Einweglöffel, die eine schnelle und effiziente Oberflächenprobenahme von Pulvern und Granulaten ermöglichen.
Marke: Sampling Systems™ 8088R-10S
Beschreibung
- Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
- Einzeln verpackt
- Hergestellt aus FDA-, EC 1935/2004- und EU 10/2011-konformen Materialien
- BSE/TSE-frei
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
- Keine Kreuzkontamination
- Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Löffel | |
10 ml | |
Steril | |
100/Karton |
Polystyrol | |
Ja | |
Rot | |
185 mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
067340 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 8088R-10S |
116242 | Analysenzertifikat | 12/02/2024 | 8088R-10S |
116095 | Konformitätsbescheinigung | 14/11/2023 | 8088R-10S |
110521 | Konformitätsbescheinigung | 09/10/2023 | 8088R-10S |
109418 | Konformitätsbescheinigung | 12/07/2023 | 8088R-10S |