Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Probenlöffel
BIOPHARMA
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Probenlöffel sind eine Reihe kostengünstiger Einweglöffel, die eine schnelle und effiziente Oberflächenprobenahme von Pulvern und Granulaten ermöglichen.
Marke:  Sampling Systems™ 8088A-10S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12544366
  • 73.85 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Beschreibung
  • Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA-, EC 1935/2004- und EU 10/2011-konformen Materialien
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Keine Kreuzkontamination
  • Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
Löffel
10 ml
Steril
100/Karton
Polystyrol
Ja
Weiß
185 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Probenlöffel > 10 ml, weiß, steril