Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Pulverspatel
BIOPHARMA
Einfache Probenahme und Dispensierung von Pulvern. Der Sampling Systems™ SteriWare™ stabile Einweg-Pulverspatel verfügt über einen speziell entwickelten, abgerundeten Griff zur komfortablen Verwendung und eine robuste Klinge.
Marke:  Sampling Systems™ 8095H-150
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12957945
  • 104.00 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Beschreibung
  • Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA-, EC 1935/2004- und EU 10/2011-konformen Materialien
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Geeignet für den Einsatz in ATEX-Zonen 0, 1 und 2
  • In 2 verschiedenen Größen und einer Vielzahl von Farben erhältlich
  • Keine Kreuzkontamination
  • Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
Einweg-Spatel
150-mm-Klinge
Unsteril
230 mm
HDPE
100 Spatel
Weiß
19 mm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer117014 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum20/12/2023 Catalog Number8095H-150
Chargennummer110219 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum21/07/2023 Catalog Number8095H-150
Chargennummer101661 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/05/2023 Catalog Number8095H-150
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Pulverspatel > Farbe: Weiß