Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Pulverspatel
BIOPHARMA
Einfache Probenahme und Dispensierung von Pulvern. Der Sampling Systems™ SteriWare™ stabile Einweg-Pulverspatel verfügt über einen speziell entwickelten, abgerundeten Griff zur komfortablen Verwendung und eine robuste Klinge.
Marke:  Sampling Systems™ 8095R-150
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15839471
  • 160.00 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-08-2025
Beschreibung
  • Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA-, EC 1935/2004- und EU 10/2011-konformen Materialien
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Geeignet für den Einsatz in ATEX-Zonen 0, 1 und 2
  • In 2 verschiedenen Größen und einer Vielzahl von Farben erhältlich
  • Keine Kreuzkontamination
  • Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
Einweg-Spatel
150-mm-Klinge
Unsteril
230 mm
Polystyrol
100 Spatel
Rot
19 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Pulverspatel > Farbe: Rot