Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Mischschüssel
Ideal für das Vormischen von hochwirksamen Arzneimitteln und Stoffen mit hoher Farbintensität. Einweg-Mischschüsseln von Sampling Systems™ SteriWare™ können sowohl in Labors und in der Produktion als auch bei kleineren Arbeiten verwendet werden.
44.50 CHF - 190.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Schüssel |
---|---|
Material | HDPE |
Einwegprodukt | Ja |
Farbe | Naturfarben |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Sterilität | Breite (metrisch) Schüssel | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Sterilität | Breite (metrisch) Schüssel | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15849401
![]() |
Sampling Systems™
8017H-30S |
3 l | Steril | 230 mm |
108.00 CHF
15 Stück |
Verfügbar ab: 11-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15819401
![]() |
Sampling Systems™
8017H-05 |
500 ml | Unsteril | 129 mm |
158.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15829401
![]() |
Sampling Systems™
8017H-05S |
500 ml | Steril | 129 mm |
190.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15839401
![]() |
Sampling Systems™
8017H-30 |
3 l | Unsteril | 230 mm |
44.50 CHF
15 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
- Einzeln verpackt
- Hergestellt aus FDA-, EC1935/2004- und EU10/2011-konformem HDPE
- BSE/TSE-frei
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
- Keine Kreuzkontamination
- Kann direkt aus dem Beutel verwendet werden
- Keine Reinigung erforderlich
- Keine Reinigungsvalidierung erforderlich
Spezifikation
Schüssel | |
HDPE | |
Ja | |
Naturfarben |