Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Mischschüssel
Ideal für das Vormischen von hochwirksamen Arzneimitteln und Stoffen mit hoher Farbintensität. Einweg-Mischschüsseln von Sampling Systems™ SteriWare™ können sowohl in Labors und in der Produktion als auch bei kleineren Arbeiten verwendet werden.
Marke: Sampling Systems™ 8017H-05
Beschreibung
- Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
- Einzeln verpackt
- Hergestellt aus FDA-, EC1935/2004- und EU10/2011-konformem HDPE
- BSE/TSE-frei
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
- Keine Kreuzkontamination
- Kann direkt aus dem Beutel verwendet werden
- Keine Reinigung erforderlich
- Keine Reinigungsvalidierung erforderlich
Spezifikation
Schüssel | |
500 ml | |
Unsteril | |
129 mm |
HDPE | |
Ja | |
Naturfarben |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
000586 | Konformitätsbescheinigung | 30/05/2022 | 8017H-05 |