Learn More
Buerkle™ Saugspritze SteriPlast™
Lieferung gebrauchsfertig in einer sterilen Verpackung. Buerkle™ SteriPlast™ Spritzen aus Polypropylen sind transparent und mit Graduierungen versehen, die ein Ablesen der Probenmenge anhand der aufgedruckten Skala ermöglichen. Sterilisiert und einzeln verpackt.
28.15 CHF - 125.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Manual Vacuum Sampler
Material Polypropylene
Autoklavierbar Not Autoclavable
Einwegprodukt Single-use
Skala Yes
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11812293
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Buerkle™
5325-0060
50 mL
28.15 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15685605
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Buerkle™
5325-0100
100 mL
125.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit der Saugspritze können Flüssigkeiten steril angesaugt und aufbewahrt werden. Die Probenmenge kann auf der aufgedruckten Inhaltsskala gut abgelesen werden.
Die Spritze wird in steriler Verpackung geliefert und ist sofort einsatzbereit. Die Saugspritze kann mit einem Schlauch beliebig verlängert werden. Für die 100 ml Saugspritze wird ein Luer-Adapter mitgeliefert.
  • PP, transparent
  • Inhaltsskala
  • Sterilisiert, einzeln verpackt
Spezifikation
Spezifikation
Manual Vacuum Sampler
Not Autoclavable
Yes
Polypropylene
Single-use
Sterile
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Saugspritze SteriPlast™