Learn More
Buerkle™ Saugspritze SteriPlast™
Lieferung gebrauchsfertig in einer sterilen Verpackung. Buerkle™ SteriPlast™ Spritzen aus Polypropylen sind transparent und mit Graduierungen versehen, die ein Ablesen der Probenmenge anhand der aufgedruckten Skala ermöglichen. Sterilisiert und einzeln verpackt.
Marke: Buerkle™ 5325-0060
25.42 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Spritze wird in einer sterilen Verpackung geliefert und ist sofort einsatzbereit. Die Probenmenge kann an der aufgedruckten Graduierung abgelesen werden.- Polypropylen, transparent
- Mit Graduierungen
- Sterilisiert, getrennt verpackt
Spezifikation
Manual Vacuum Sampler | |
Not Autoclavable | |
1.69 oz. | |
Single-use | |
Sterile |
Polypropylene | |
Without Luer adapter | |
50 mL | |
Yes |