Learn More
Buerkle™ X10 Probenspatel SteriPlast Bio, Bio-PE, steril, 1 .
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Scharfe Klinge zum direkten Durchstechen von Behältern wie Papier- oder Kunststoffsäcke Bürkle™ SteriPlast™ Bioprobenspatel mit allen geeigneten Eigenschaften von herkömmlichem Polyethylen können vollständig recycelt werden und werden aber aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt.
Marke:  Buerkle™ 5379-1009
Artikelnummer. 15376337
  • 31.95 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Produkt und Verpackung aus nachwachsenden Rohstoffen
  • Grünes PE, weiß
  • Einzeln verpackt und mit Gammastrahlen sterilisiert
  • Produktion und Verpackung nach Reinraumklasse 7
  • EU-Lebensmittel- und FDA-Zulassung
Spezifikation
Spezifikation
Spatel
Steril
263 mm (gesamt), 150 mm (Eintauchtiefe)
Grünes Polyethylen (aus erneuerbaren Rohstoffen)
Weiß
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Buerkle™ X10 Probenspatel SteriPlast Bio, Bio-PE, steril, 1 . > 263 mm (gesamt), 150 mm (Eintauchtiefe)