Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Bio Probenlöffel
Aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt, kann vollständig recycelt werden. SteriPlast™ Bio Probenlöffel haben noch immer alle geeigneten Eigenschaften von herkömmlichem Polyethylen.
63.90 CHF - 73.45 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Löffel |
---|---|
Material | Grünes Polyethylen (aus erneuerbaren Rohstoffen) |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Einwegprodukt | Recyclebar |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15386337
![]() ![]() |
Buerkle™
5379-1011 |
2,5 mL | 127 mm |
63.90 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15331776
![]() ![]() |
Buerkle™
5379-1012 |
10 ml | 170 mL |
73.45 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
Beschreibung
- Produkt und Verpackung aus nachwachsenden Rohstoffen
- "Grünes" PE, weiß
- Einzeln verpackt und mit Gammastrahlen sterilisiert
- Produktion und Verpackung nach Reinraumklasse 7
- EU-Lebensmittel- und FDA-Zulassung
- Erhältlich in zwei Größen: 2.5 ml (Teelöffel) und 10 ml (Esslöffel)
Spezifikation
Löffel | |
Nicht autoklavierbar | |
Steril | |
Probenahme bei Pulvern, Granulaten und Flüssigkeiten |
Grünes Polyethylen (aus erneuerbaren Rohstoffen) | |
Recyclebar | |
Weiß |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ SteriPlast™ Bio Probenlöffel