Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Bio Probenlöffel
Aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt, kann vollständig recycelt werden. SteriPlast™ Bio Probenlöffel haben noch immer alle geeigneten Eigenschaften von herkömmlichem Polyethylen.
Marke: Buerkle™ 5379-1011
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Produkt und Verpackung aus nachwachsenden Rohstoffen
- "Grünes" PE, weiß
- Einzeln verpackt und mit Gammastrahlen sterilisiert
- Produktion und Verpackung nach Reinraumklasse 7
- EU-Lebensmittel- und FDA-Zulassung
- Erhältlich in zwei Größen: 2.5 ml (Teelöffel) und 10 ml (Esslöffel)
Spezifikation
Löffel | |
Nicht autoklavierbar | |
Recyclebar | |
Weiß | |
127 mm |
Grünes Polyethylen (aus erneuerbaren Rohstoffen) | |
2,5 mL | |
Steril | |
Probenahme bei Pulvern, Granulaten und Flüssigkeiten |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ SteriPlast™ Bio Probenlöffel > Fassungsvermögen: 2,5 ml; Länge: 127 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur