Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ 90 mm-Standardpetrischalen
Sterilin Standard-90 mm -Petrischalen werden von Mikrobiologen für Mikroorganismenkulturen auf festen Medien verwendet.
Marke: Thermo Scientific™ 101R20
95.89 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24345" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Sterilin Standard 90 mm Petrischalen werden von Mikrobiologen zur Kultur von Mikroorganismen auf festen Medien verwendet.
- Ideal zur Verwendung in automatischen Plattenausgießern geeignet
- Aus nicht zytotoxischem reinen Polystyrol hergestellt
- Spiegelpolierte Formen sorgen für hohe optische Klarheit
- Erhältlich entweder aseptisch hergestellt oder abschließend durch Gammabestrahlung sterilisiert
- Erhältlich in einfach, dreifach und nicht belüftete Ausführungen
- Dreifach belüftet: fördert den Gasaustausch, ideal für kurzzeitige Anwendungen geeignet
- Einfach belüftet: begrenzt den Gasaustausch und reduziert die Verdunstung und Dehydration; ideal für Langzeitanwendungen geeignet
- Nicht belüftet: eignet sich vor allem für anaerobe und Langzeitanwendungen
- Die flache Schale optimiert die Nutzung des Inkubatorraums
- Nur für die In-vitro-Anwendung
Spezifikation
Gemäß der Norm EN ISO 24998:2008 für Petrischalen, die strenge Abmessungsvorgaben enthält, hergestellt und getestet. | |
Polystyrol | |
Unsteril | |
500 | |
1 | |
90 mm |
Petrischale, 90 mm | |
Rund | |
Petrischale | |
20 | |
15,9 mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
M553350 | Konformitätsbescheinigung | 24/03/2025 | 101R20 |
M551740 | Konformitätsbescheinigung | 11/03/2025 | 101R20 |
M479900 | Konformitätsbescheinigung | 04/12/2024 | 101R20 |
M417100 | Konformitätsbescheinigung | 04/12/2024 | 101R20 |
M504330 | Konformitätsbescheinigung | 04/12/2024 | 101R20 |