Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Heizplatte
Form: Quadratisch; Größe: 10,25 x 10,25 in. (20,066 x 61,722 cm); Steckertyp: EU, UK
Marke: Fisherbrand™ HP88850205
307.06 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Höchste Sicherheit und ausgezeichnete Temperaturregelung für alle Routineprotokolle. Erhältlich in drei Größen für flexible Prozesse, ob in der Mikrochemie oder im Produktionsbetrieb.
Fortschrittliche Technologie
- Starkes magnetisches Kopplungssystem
- Temperatureinstellung in Schritten zu 1 Grad
- Warnleuchte für heiße Oberfläche zum Schutz vor Verbrennungen mit gut ablesbarer Anzeige bei einer Heizflächentemperatur über 50 °C (122 °F)
- Automatischer Übertemperaturschutz
Flexible, robuste Bauweise
- Heizplatte wahlweise aus Keramik oder Aluminium
- Dank der erhöhten Anzeige ist die Elektronik vor Verschüttungen geschützt
- Temperaturfühler und Spritzschutzschild optional lieferbar
- Verschiedene Größen für unterschiedliche Probenvolumen
Certifications
cCSAus (100–120 V-Ausführungen), CE (230 V-Ausführungen)
Compliance
RoHS-konform
Serviceleistungen
Drei Jahre
Spezifikation
Heizplatte | |
10,25 x 10,25 in. | |
4 in. | |
11,3 in. | |
41,1 cm | |
230 V, 50/60 Hz | |
UK/EU/CN | |
230 V | |
CE-, ROHS-konform | |
16,2 x 11,3 x 4 in., (41,1 x 28,7 x 10,2 cm) |
Keramik | |
400 °C (Max. Temperatur) | |
16,2 in. | |
10,2 cm | |
28,7 cm | |
50/60 Hz | |
Quadratisch | |
Heizplatte | |
3 Jahre |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78% -
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 % -
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30