Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ randlose Rundbodenröhrchen aus Borosilikatglas
Verlassen Sie sich für Hochtemperatur-Anwendungen mit aggressiven Chemikalien auf diese Rundbodenröhrchen aus Borosilikatglas. Ideal für die Verwendung mit Proben geeignet, die empfindlich gegen auslaugbare Substanzen von Kunststoffröhrchen sind.
193.00 CHF - 437.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Randloses Röhrchen |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | Pyrex Borosilikatglas |
Anzahl pro Packung | 250 |
Sterilität | Nicht steril |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11349243
|
Thermo Scientific™
99445-10 |
4 ml | 10 mm | 75 mm | 1000 |
193.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11309253
![]() |
Thermo Scientific™
99445-16X |
19 ml | 16 mm | 125 mm | 1000 |
437.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11349253
![]() |
Thermo Scientific™
99445-20 |
36 ml | 20 mm | 150 mm | 500 |
420.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
Verlassen Sie sich für Hochtemperatur-Anwendungen mit aggressiven Chemikalien auf diese Rundbodenröhrchen aus Borosilikatglas. Thermo Scientific™ Sterilin™ randlose Rundbodenröhrchen aus Borosilikatglas sind ideal für Proben geeignet, die empfindlich gegen auslaugbare Substanzen aus Kunststoffröhrchen sind.
NICHT IN AMERIKA ERHÄLTLICH
- Hergestellt aus Pyrex-Borosilikatglas
- Hochwiderstandsfähig gegen Temperatur- und Chemikalienbelastung
- Randloses Röhrchenprofil
- Lieferung ohne Kappen
- Autoklavierbar bei 121 °C
Bestellinformationen
- Nur in Großbritannien erhältlich
Spezifikation
Randloses Röhrchen | |
Pyrex Borosilikatglas | |
Nicht steril |
Autoklavierbar | |
250 |