Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ randlose Rundbodenröhrchen aus Borosilikatglas
Verlassen Sie sich für Hochtemperatur-Anwendungen mit aggressiven Chemikalien auf diese Rundbodenröhrchen aus Borosilikatglas. Ideal für die Verwendung mit Proben geeignet, die empfindlich gegen auslaugbare Substanzen von Kunststoffröhrchen sind.
Marke: Thermo Scientific™ 99445-10
125.20 CHF gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 3.47000kg
Beschreibung
Verlassen Sie sich für Hochtemperatur-Anwendungen mit aggressiven Chemikalien auf diese Rundbodenröhrchen aus Borosilikatglas. Thermo Scientific™ Sterilin™ randlose Rundbodenröhrchen aus Borosilikatglas sind ideal für Proben geeignet, die empfindlich gegen auslaugbare Substanzen aus Kunststoffröhrchen sind.
NICHT IN AMERIKA ERHÄLTLICH
- Hergestellt aus Pyrex-Borosilikatglas
- Hochwiderstandsfähig gegen Temperatur- und Chemikalienbelastung
- Randloses Röhrchenprofil
- Lieferung ohne Kappen
- Autoklavierbar bei 121 °C
- Nur in Großbritannien erhältlich
Spezifikation
Randloses Röhrchen | |
Autoklavierbar | |
Pyrex Borosilikatglas | |
250 | |
1000-er Karton (Packungen mit 250 Stück) | |
75 mm |
10 mm | |
4 ml | |
1000 | |
Unsteril | |
0,1352 fl oz. |