Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrol-Behälter, 60 bis 250 ml
Die Thermo Scientific™ Sterilin™ Behälter aus Polystyrol mit Füllvolumen von 60 bis 250 ml eignen sich zur Aufnahme von Proben. Mit Durchflussdichtungsverschlüssen aus Kunststoff oder Metall.
106.00 CHF - 323.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Behälter |
---|---|
Closure Included | Ja |
Material | Polystyrol |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussmaterial | Beschriftung | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussmaterial | Beschriftung | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11379123
![]() |
Thermo Scientific™
125AM |
60 mL | Metall | Ohne Beschriftung | 300/Karton |
175.00 CHF
300 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11319143
![]() |
Thermo Scientific™
125BM |
60 mL | Metall | Bedruckt | 300/Karton |
172.00 CHF
300 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11339153
![]() |
Thermo Scientific™
125CM |
60 mL | Metall | Glatt | 300/Karton |
175.00 CHF
300 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11389123
|
Thermo Scientific™
125AP |
60 mL | Polyethylen | Ohne Beschriftung | 300/Karton |
175.00 CHF
300 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11788898
![]() |
Thermo Scientific™
125BP |
60 mL | Polyethylen | Bedruckt | 300/Karton |
183.00 CHF
300 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11708908
![]() |
Thermo Scientific™
125CP |
60 mL | Polyethylen | Glatt | 300/Karton |
175.00 CHF
300 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11399123
![]() |
Thermo Scientific™
185AM |
100 ml | Metall | Ohne Beschriftung | 200/Karton |
293.00 CHF
200 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11349143
![]() |
Thermo Scientific™
185BM |
100 ml | Metall | Bedruckt | 200/Karton |
323.00 CHF
200 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11369143
![]() |
Thermo Scientific™
185CM |
100 ml | Metall | Glatt | 200/Karton |
315.00 CHF
200 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11309133
![]() |
Thermo Scientific™
185AP |
100 ml | Polyethylen | Ohne Beschriftung | 200/Karton |
289.00 CHF
200 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11359143
|
Thermo Scientific™
185BP |
100 ml | Polyethylen | Bedruckt | 200/Karton | N/A | N/A | N/A | |||||
11379143
![]() |
Thermo Scientific™
185CP |
100 ml | Polyethylen | Glatt | 200/Karton |
315.00 CHF
200 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11319133
![]() |
Thermo Scientific™
165A |
150 ml | Metall | Ohne Beschriftung | 120/Karton |
242.00 CHF
120 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11389143
![]() |
Thermo Scientific™
165B |
150 ml | Metall | Bedruckt | 120/Karton |
244.00 CHF
120 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11399143
![]() |
Thermo Scientific™
165C |
150 ml | Metall | Glatt | 120/Karton |
239.00 CHF
120 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11329133
![]() |
Thermo Scientific™
190A |
250 ml | Metall | Ohne Beschriftung | 50/Karton |
106.00 CHF
50 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11349153
![]() |
Thermo Scientific™
190B |
250 ml | Metall | Bedruckt | 50/Karton |
122.00 CHF
50 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
12047492
![]() |
Thermo Scientific™
190C |
250 ml | Metall | Glatt | 50/Karton |
113.00 CHF
50 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
Beschreibung
In diesen Thermo Scientific™ Sterilin™ Gläsern aus Polystyrol mit einem Fassungsvermögen von 60 bis 250 ml können Sie Proben aufbewahren. Die Gläser sind mit auslaufdichten Deckeln aus Kunststoff oder Metall lieferbar. Unter aseptischen Bedingungen hergestellt.
Merkmale:- Aseptisch hergestellt
- Auslaufsicher gemäß BS EN 14254 Anhang D
- 125AM, 125BM und 125CM sind zertifiziert 95 kPa-konform und dementsprechend für den Probentransport geeignet
Hinweis:
Nur für den In-vitro-Einsatz vorgesehen.
Bestellinformationen:
Das Produkt ist in Nordamerika nicht lieferbar.
Spezifikation
Behälter | |
Ja | |
Polystyrol |