Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrol-Behälter, 60 bis 250 ml
GREENER_CHOICE
Die Thermo Scientific™ Sterilin™ Behälter aus Polystyrol mit Füllvolumen von 60 bis 250 ml eignen sich zur Aufnahme von Proben. Mit Durchflussdichtungsverschlüssen aus Kunststoff oder Metall.
Marke:  Thermo Scientific™ 185CP
219.31 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11379143
  • 315.00 CHF / 200 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Beschreibung
In diesen Thermo Scientific™ Sterilin™ Gläsern aus Polystyrol mit einem Fassungsvermögen von 60 bis 250 ml können Sie Proben aufbewahren. Die Gläser sind mit auslaufdichten Deckeln aus Kunststoff oder Metall lieferbar. Unter aseptischen Bedingungen hergestellt.
Eigenschaften:
  • Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
  • Auslaufsicher gemäß BS EN 14254 Anhang D
  • 125AM, 125BM und 125CM-Produkt zertifiziert, 95 kPa-konform, erwiesene Eignung für Probentransport
Hinweis:
Nur zur In-vitro-Verwendung.
Bestellinformationen:
Das Produkt ist nicht erhältlich in Nordamerika.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Behälter
Polystyrol
Nicht steril
Auslaufsicher gemäß BS EN 14254 Anhang D.
51 mm
Glatt
Ja
Zylindrisch
100 ml
Polyethylen
78 mm
200/Karton
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM548490 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum04/04/2025 Catalog Number185CP
ChargennummerM503100 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number185CP
ChargennummerM512900 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number185CP
ChargennummerM529810 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number185CP
ChargennummerM495040 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number185CP
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrol-Behälter, 60 bis 250 ml >